missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6GALNAC6 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A7B7, Proteintech

Código de producto. 16847875 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150µL
20µL
Código de producto. Quantity unitSize
16847875 20 μL 20µL
16837875 150 μL 150µL
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847875

Marca: Proteintech 662091IG20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ST6GALNAC6 belongs to a family of sialyltransferases that modify proteins and ceramides on the cell surface to alter cell-cell or cell-extracellular matrix interactions.

Especificaciones

Antigen ST6GALNAC6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 1A7B7
Concentration 0.74 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene ST6GALNAC6
Gene Accession No. Q969X2, Q9JM95
Gene Alias hST6GalNAc VI, RP11 203J24.3, Sialyltransferase 7F, SIAT7 F, SIAT7F, ST6GalNAc VI, ST6GALNAC6, ST6GALNACVI
Gene Symbols St6galnac6
Host Species Mouse
Immunogen ST6GALNAC6 Fusion Protein Ag8358
Purification Method Protein G
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 30815, 50935
Target Species Mouse, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.