Description
Antibody detects endogenous levels of total SRR.
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SRR |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | Srr |
| Gene Accession No. | Q76EQ0, Q9GZT4, Q9QZX7 |
| Gene Alias | D-serine ammonia-lyase; D-serine dehydratase; ILV1; ISO1; L-serine ammonia-lyase; L-serine dehydratase; Serine racemase; SRR; Srs |
| Gene Symbols | Srr |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?