missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SRPK1 Polyclonal antibody specifically detects SRPK1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | SRPK1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.7.11.1, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1, serine/arginine-rich splicing factor kinase 1, serine/threonine-protein kinase SRPK1, SFRS protein kinase 1SFRSK1, SR protein kinase 1, SR-protein-specific kinase 1, SRSF protein kinase 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | SRPK1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the amino terminus of human SRPK1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SRPK1. |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?