Learn More
MedChemExpress SPQ
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 mg |
| Storage Requirements | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Solubility | H2O : 25 mg/mL (88.86 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 83907-40-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 281.33 g/mol |
| Target | HBV |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu