Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65808 Low Shoe - Width 11
Product Code. 17272361 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek
1 pair
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17272361
missing translation for 'mfr': uvex 6580852
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Modern, metal-free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip on shoe with removable hook and loop strap for optional colored marking
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6580.8 S2 SRC
  • Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
    • Minimum number of seams to reduce contamination
    • Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
  • Washable up to 30°C
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume
  • Resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
  • Breathable materials
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6580.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color White
Material Microfiber
Size 52
Toe Material Composite
Disposable Reusable
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345:2011
Gender Unisex
Fit Standard Width
Model Uvex 1
Latex Free Yes
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Product Type ESD Safety Shoe
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.