Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65808 Low Shoe - Width 11
Codice prodotto. 17212361 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 pair
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17212361
Marca: uvex 6580846
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Modern, metal-free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip on shoe with removable hook and loop strap for optional colored marking
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6580.8 S2 SRC
  • Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
    • Minimum number of seams to reduce contamination
    • Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
  • Washable up to 30°C
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume
  • Resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
  • Breathable materials
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6580.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color White
Material Microfiber
Size 46
Toe Material Composite
Disposable Reusable
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345:2011
Gender Unisex
Fit Standard Width
Model Uvex 1
Latex Free Yes
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Product Type ESD Safety Shoe
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato