Learn More
Hirschmann™ Spiral Shaped Discharge Tube Unit
Product Code. 10244251
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.5 mm
3.0 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10244251
Brand: Hirschmann™ 9313027
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dispensing nozzle with spiral shaped FEP-tubing for use with ceramus™ and opus™ dispenser.
  • Guided tubing
  • Screw-coupled
  • With closure cap
Specifications
Description Flexible, spiral-shaped, working length approx. 1 m
Diameter (Metric) Inner 3.0 mm
Material FEP
For Use With ceramus™
Packaging Quantity 1 Each
Product Type Discharge Tube Unit
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt