Learn More
Corning™ Spin-X™ Centrifuge Tube Insert Without Membrane
Shop All Corning Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
Unit Size:
Pack of 1000
Description
- Spin-X centrifuge tube filters consist of a membrane-containing filter unit within a microcentrifuge tube.
- Uses: Removing bacteria, cells, and particles from liquids; HPLC sample preparation; DNA removal from agarose or acrylamide gels. Maximum RCF is 16,000 x g.
Order Info
Insert only (microfuge tube not included).
Spécification
Spécification
| Sterility | Non-sterile |
| Volume (Metric) | 2 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu