Learn More
SPDP, MedChemExpress
Product Code. 16471516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
Product Code. Quantity unitSize
16471516 500 mg 500mg
16494256 100 mg 100mg
16472848 10 mg 10mg
16440906 200 mg 200mg
16439506 50 mg 50mg
5 options
Product Code. 16471516
Brand: Medchem Express HY100216
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
Specifica
Chemical Name or Material SPDP
CAS 68181-17-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H12N2O4S2
Quantity 500 mg
Synonym SPDP Crosslinker
Solubility Information DMSO : 155 mg/mL (496.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 312.36
Formula Weight 312.36
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Physical Form Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.