Learn More
Descrizione
MRO315-P-E is a 2-ply, grey, medium weight, bonded and perforated universal sorbent roll that absorbs industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc.
- One sided spunbound gives extra strength as well as less lint.
- Perforated for ease of use and to minimize waste.
- A high quality universal sorbent for applications where a combination of good absorption and added strength is required.
- Ideal solution for catching overspray that comes from machinery.
Specifica
Specifica
| Color | Gray |
| Capacity (English) | 19.285 gal. |
| Capacity (Metric) | 73 L |
| Type | Absorbent Roll |
| Model | Universal Sorbent |
| Length (English) | 150.919 ft. |
| Length (Metric) | 46 m |
| Width (English) | 14.96 in. |
| Width (Metric) | 38 cm |
| Alternate Part Number | MRO315-P-E |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?