Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Spill Kit Container - Extra Large
Click to view available options
:
SC-XLBIN Alternate Part Number
Beskrivning
SC-XLBIN is an extra large container made from chemical and water resistant polyethylene.
- Ideal for creating your own custom emergency response kits.
- Large enough to hold plenty of sorbents as well as any tools or minor equipment.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Orange |
| Material | Polyethylene |
| Type | Spill Containment System |
| For Use With (Application) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Process, Warehouse and Logistics |
| Alternate Part Number | SC-XLBIN |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering