Description
SL-7 BARR-C is 7 barrel spill kit that comes in a polyethylene spill container.
- Specially designed conform the OPA regulations for fast spill response in case of oil spills on water.
- Contents: 750 pads (41 x 51 cm), 12 socs, (7.6 x122 cm), 8 pillows (43 x 48 cm), 12 booms (13 cm x 3 m), 1 sweep (48 cm x 30.5 m), 2 pair of goggles, 5 disposable jump suits, 5 pair of gloves, 2 non-spark scoops, 10 yellow disposal bags, 1 non-sparking pump, 2 x 20 L buckets and 2 anti-static shovels.
Spécification
Spécification
| Color | Orange |
| Capacity (English) | 364.822 gal. |
| Type | Spill Kit |
| For Use With (Equipment) | Emergency Spill Response |
| Includes | 750 Pads (41 x 51 cm), 12 Socs, (7.6 x 122 cm), 8 Pillows (43 x 48 cm), 12 Booms (13 cm x 3 m), 1 Sweep (48 cm x 30.5 m), 2 Pair of Goggles, 5 Disposable Jump Suits, 5 Pair of Gloves, 2 Non-spark Scoops, 10 Yellow Disposal Bags, 1 Non-sparking Pump, 2 x 20 L Buckets and 2 Anti-static Shovels. |
| Model | Oil Only Sorbent |
| Alternate Part Number | SL-7 BARR-C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?