Learn More
Heidolph™ SP Standard Single-channel Pump Head
Code produit 10748021 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tubing Size:
1.6 mm
2.5 mm
Conditionnement:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tubing Size Conditionnement
10748021 1.6 mm Each
10683391 2.5 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10748021 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5234301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 NOK
    5366.90 NOK / Pack of 1
    Save 193.10 NOK
    3% Off
Estimated Shipment: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recommended for standard applications
  • Recommended for standard applications
  • Convex rollers do not squeeze or crush organic cell cultures
  • Pump head features ball bearings
  • Rollers made of stainless steel and polyamide
  • Depending on drive and tubing, the flow rate ranges from 2 to 4151 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Flow Rate 2.0 to 4151 mL/min.
For Use With (Application) Standard applications
For Use With Single-channel pumps
Tubing Size 1.6 mm
Type Pump Head
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.