Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipette Tips in Hinged Racks
GREENER_CHOICE
Product Code. 11585464
Click to view available options
Volume (Metric):
20 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Förpackningsstorlek
Pack of 768
Pack of 960
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11585464
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3752HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with these pipette tips.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Hinged rack provides easy one-hand access to tips
  • Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description 200L, Non-Filtered, Non-sterile, Hinged Rack
Volume (Metric) 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Natural
Model 200L
Length (English) 1.97 in.
Length (Metric) 5.00cm
Clean Claims DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Format Hinged Rack
Tip Style Universal
Color Code Green
For Use With (Equipment) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.