Läs mer
Cole-Parmer Soft Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Produktkod. 30053103 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (English) Inner:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Förpackningsstorlek
15m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30053103
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5011648
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ultra clear and flexible—designed for use in peristaltic pump applications
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications where a softer tubing is required. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Specifikationer
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 3/16 in.
Material TPE
Diameter (English) Outer 5/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Sterilization Method E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy
Color Clear
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.