Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99.5+%, ACS reagent
Product Code. 10697411 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10697411
Brand: Thermo Scientific Acros 424460010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
MDL Number MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Color White
pH 6.0 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Physical Form Crystals
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99.5+%
Molecular Formula H10Na2O8S2
Linear Formula Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Molecular Weight (g/mol) 248.172
Formula Weight 248.18
Percent Purity 99.5 to 101.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Plastic bottle
Decomposition Information >45°C
Density 1.7200g/mL
Chemical Name or Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.