Learn More
Sodium thiosulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N), Solstice
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 100°C |
| CAS Min % | ≥20.0000% |
| CAS Max % | ≤40.0000%, ≤0.1000%, ≤59.9000% |
| Physical Form | Concentrate |
| Quantity | 6 x 1 Ea. |
| Packaging | Ampoule |
| Molecular Formula | H10Na2O8S2 |
| Linear Formula | Na2S2O3 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Synonym | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?