Learn More
Sodium Thiocyanate, ≥98.0% (on dried basis, AT), Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 50 g |
| Linear Formula | NaSCN |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594965 |
| IUPAC Name | sodium;thiocyanate |
| Formula Weight | 81.07g/mol |
| Percent Purity | ≥98.0% (on dried basis, AT) |
| Packaging | Poly bottle |
| Chemical Name or Material | Sodium thiocyanate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?