Learn More
Sodium tellurate(VI) hydrate, Te 45% min
Artikelnummer. 11314889
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11314889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 075106.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10101-83-4 | Na2O4Te | 237.58 g/mol
Sodium tellurite is an intermediate in the extraction of the element, tellurium; it is a product obtained from anode slimes and is a precursor to tellurium. Solutions of sodium tellurite are used for black or blue-black coatings on iron, steel, aluminum, and copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-83-4
Molecular Formula Na2O4Te
Molecular Weight (g/mol) 237.58
MDL Number MFCD00014242
InChI Key XERQTZLDFHNZIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tellurate, unii-7kar02f0r0, natriumtellurat, 2na.o4te, disodium tellurate, telluric acid h2teo4 , sodium salt 1:2, telluric acid h2teo4 ,disodium salt, dihydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13652393
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Melting Point (decomposition)
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Merck Index 14,8686
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name disodium tellurate
Formula Weight 237.58 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Te 45% min
Chemical Name or Material Sodium tellurate (VI) hydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt