Learn More
Sodium Sulfite, Supelco™
Product Code. 15837510
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15837510 50 kg 50kg
15804900 500 g 500g
15814900 1 kg 1kg
15824900 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15837510 Supplier Supelco Supplier No. 1066579050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Anhydrous for analysis EMSURE™ Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7757-83-7
Especificaciones
Melting Point >500°C (decomposition)
Quantity 50 kg
Molecular Formula Na2SO3
MDL Number MFCD00003503
Molecular Weight (g/mol) 126.04
Grade Research
Density 2.63 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Sodium Sulfite
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.