Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 600°C |
| Color | White |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Na2SO3 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Solubility Information | Soluble in water, 126g/L at 20°C |
| Formula Weight | 126.04g/mol |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Grade | ACS Reagent |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?