Learn More
Sodium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Unit Size:
1kg
2.5kg
500g
Pack of 6
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Spezifikation
| Melting Point | 884°C (literature) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Physical Form | Anhydrous |
| Quantity | 6 x 1 kg |
| Linear Formula | Na2SO4 |
| Formula Weight | 142.04 |
| Percent Purity | >99% |
| Grade | ACS Reagent/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur. |
| Packaging | Poly Bottle |
| Density | 2.68 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur