Learn More
Sodium Salicylate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Product Code. 15884880
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Plastic Bottle
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15884880 1 kg Plastic Bottle 1kg
15874880 250 g Plastic Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15884880 Supplier Supelco Supplier No. 1066011000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Recommended Storage
+5°C to +30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-21-7
Molecular Formula C7H5NaO3
Molecular Weight (g/mol) 160.104
InChI Key ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC Name sodium;2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Melting Point 250°C (decomposition)
Color White
pH 8.7 to 9.3 (10g/L, H2O, 20°C)
Physical Form Crystals
Quantity 1 kg
Solubility Information 77g/L
Formula Weight 141.96
Percent Purity >99.0%
Grade Not Available
Packaging Plastic Bottle
Density 0.32g/3 (20°C)
Chemical Name or Material Sodium Salicylate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.