Learn More
Sodium Propionate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10182680 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
Packaging:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10182680 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10182680 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Melting Point 285°C
CAS 137-40-6
Color White
pH 8 to 10.5
Physical Form Powder/Solid
Quantity 500 g
Molecular Formula C3H5NaO2
MDL Number 2759
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
InChI Key JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;propanoate
Molecular Weight (g/mol) 96.061
PubChem CID 2723816
Formula Weight 96.06g/mol
Packaging Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.