Learn More
Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Product Code. 15455419
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1 L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15455419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63159.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Sodium phosphate buffer soln.
Concentration 0.2 M
pH 9.5
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
MDL Number MFCD00146206
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato