Specifications
| CAS | 7775-27-1 |
| Color | White |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 1 kg |
| Assay Percent Range | 0.995 |
| Molecular Formula | Na2O8S2 |
| Synonym | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
| InChI Key | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC Name | disodium;sulfonatooxy sulfate |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?