Beschreibung
SLCO6A1 Polyclonal specifically detects SLCO6A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SLCO6A1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 48, CT48Organic anion-transporting polypeptide I, Gonad-specific transporter, GSTOATP-I, MGC26949, OATP6A1Solute carrier family 21 member 19, OATPY, Organic anion-transporting polypeptide 6A1, SLC21A19, solute carrier organic anion transporter family member 6A1, solute carrier organic anion transporter family, member 6A1, testis-specific organic anion transporter |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 480-580 of human SLCO6A1 (NP_775759.3). VQFAGINEDYDGTGKLGNLTAPCNEKCRCSSSIYSSICGRDDIEYFSPCFAGCTYSKAQNQKKMYYNCSCIKEGLITADAEGDFIDARPGKCDAKCYKLPL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?