Learn More
Sodium Hydroxide Pellets, Pharmpur™, Scharlab
Descripción
- Synonyms: Caustic soda
- Molecular Formula: NaOH
- Molar Mass: 40.00g/mol
- CAS: 1310-73-2
- EIN ECS No.: 215-185-5
- Carbonates (as Na2CO3): max. 3%
- Insoluble Matter: Passes test
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 1390°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Melting Point | 323°C |
| Molecular Formula | HNaO |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Solubility Information | Soluble in water at 20°C |
| InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantity | 1 kg |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide, pellets, extra pure, Pharmpur, Ph Eur, BP, NF
- Danger
- Skin corrosion/irritation Category 1 A
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P405-Store locked up.
- P501-Dispose of contents/container to .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?