Learn More
Sodium Formaldehydesulfoxylate Hydrate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15849310
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
5 kg
50 kg
Unit Size:
100g
1kg
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15849310 50 kg 50kg
15819310 100 g 100g
15829310 1 kg 1kg
15839310 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15849310 Supplier Sigma-Aldrich Supplier No. 8064559050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Stabilized with sodium carbonate for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6035-47-8
Specifica
Melting Point 63°C
Quantity 50 kg
MDL Number MFCD00150598
Synonym Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate, Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
Grade Research
Density 1.8 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Sodium Formaldehydesulfoxylate Hydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.