Learn More
Sodium fluoride, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15412807 50 g 50g
15402807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15412807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046912.18
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sodium fluoride is used in laundry souring, manufacturing enamels, manufacturing coated papers, wood preservative , foam production, opal glass, ore flotation and water fluoridation. It is also acts as an inhibitor of serine/threonine phosphatases widely used in bone and dental research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Molecular Formula FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
MDL Number MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC Name sodium fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Boiling Point 1704°C
Melting Point 993°C
Color White
Physical Form Pieces
Quantity 50 g
Odor Odorless
Refractive Index 1.336
Density 2.78 g/mL
Linear Formula NaF
UN Number UN1690
Merck Index 14,8618
Solubility Information It is soluble in water,slightly soluble in HF,ammonia. Negligible in alcohol,acetone,SO2,dimethylformamide.
Formula Weight 41.99
Percent Purity 99.99%
Grade Ungraded
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Sodium fluoride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.