Få mere at vide
Sodium citrate, 99.8%, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496661 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11496661 1 kg 1kg
11486661 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11496661 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219486891
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 1545801
Molecular Formula C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.1
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Color White
Quantity 1 kg
Formula Weight 294.1
Percent Purity 0.998
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Sodium citrate, For ACS analysis
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.