Learn More
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s), MedChemExpress
Description
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s) |
| CAS | 9004-32-4 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | CMC-Na (Viscosity:5000-15000 mPa.s) |
| SMILES | [Sodium carboxymethyl cellulose] |
| Grade | Research |
| Physical Form | Solid |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?