Learn More
Sodium Carbonate, Supelco™
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 851°C (lit.) |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | Na2CO3 |
| MDL Number | MFCD00003494 |
| Synonym | anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash |
| Molecular Weight (g/mol) | 105.99 |
| Grade | Research |
| Density | 2.53 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Sodium Carbonate |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate anhydrous for analysis EMSURE® ISO
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?