Learn More
Sodium bromide, ACS, 99.0% min
Código de producto. 11387908
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
2kg
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11387908
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036444.36
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
It is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-15-6
Molecular Formula BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
MDL Number MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Boiling Point 1390°C
Melting Point 755°C
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99.0%
Merck Index 14,8594
Solubility Information Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC Name sodium;bromide
Formula Weight 102.89
Percent Purity ≤99.0%
Grade ACS
Refractive Index 1.6412
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.203 g/mL
Chemical Name or Material Sodium bromide, For analysis ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado