Description
CYTL1 Polyclonal specifically detects CYTL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | CYTL1 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | C17, C4orf4cytokine-like protein C17, cytokine-like 1, cytokine-like protein 1, Protein C17 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TCYSRMRALSQEITRDFNLLQVSEPSEPCVRYLPRLYLDIHNYCVLDKLRDFVAS |
| Purification Method | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?