Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 4-pentynoate, MedChemExpress
Beskrivelse
Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Sodium 4-pentynoate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 101917-30-0 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C5H5NaO2 |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (832.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (138.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C#CCCC(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.08 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?