Learn More
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, MedChemExpress
Description
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate |
| CAS | 6018-19-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C7H10NNaO5 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=C(O)C=C(N)C=C1.O.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.15 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?