Learn More
Sodium 3-Sulfobenzoate, Mikromol™
Product Code. 30049199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30049199 100 mg 100mg
30050121 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30049199 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0484.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium 3-Sulfobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Analyte or Component Names Sodium 3-Sulfobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H5 O5 S . Na
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate
InChI Formula InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;3-carboxybenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 224.17
Quantity 100 mg
Formula Weight 223.9755 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.