Learn More
Sodium 1-Hexanesulfonate Monohydrate, 99%
Código de producto. 11358337
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11358337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032190.18
Request Bulk or Custom Format
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 207300-91-2 | C6H15NaO4S | 206.232 g/mol
Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate is an ion pair reagent, which is used for the analysis of small organic compounds, pharmaceutical products and metabolites using high-performance liquid chromatography (HPLC). It is an efficient catalyst for the preparation of alpha-aminophosphonates by the coupling of aldehydes/ketone, an amine and triethyl phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 207300-91-2
Molecular Formula C6H15NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 206.232
MDL Number MFCD00149549
InChI Key CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hexanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, n-1-hexanesulfonic acid, sodium 1-hexanesulfonate hydrate, sodium n-hexanesulfonate monohydrate, potassium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium hexane-1-sulphonate monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-hexanesulfonic acid,sodium salt, hydrate 1:1:1
PubChem CID 23696962
IUPAC Name sodium;hexane-1-sulfonate;hydrate
SMILES CCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Color White
Linear Formula CH3(CH2)5SO3Na·H2O
Quantity 50 g
Beilstein 3727014
Solubility Information Slightly soluble in water
Formula Weight 206.24 (188.22 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Sodium 1-Hexanesulfonate Monohydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado