Learn More
Jaytec Glass™ Soda Glass Milk and Cream Pipettes
Beschreibung
- Blowout pipettes with wide bore jets for thick liquids
- The last drop in the jet must be blown-out except where shown
- MP.688 (BS.696) NOT to be blown out
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Used to deliver a precise volume of Amyl Alcohol in dairy testing |
| Graduations | 1 |
| Tolerance | ±0.05 mL |
| Color | Clear |
| Volume (Metric) | 1 mL |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Type | Amyl Alcohol Pipette |
| Disposable | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?