Beschreibung
- Fully protects and contains long hair
- Conveys professional image
- Ability to use color code for tracking
- 40 g/m2 fabric weight
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Design Type | Snooded Cap |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 100 Pk. |
| Length (Metric) | 28 cm (Cap), 23 cm (Fishnet), 7 cm (Visor) |
| Includes | Caps and Dispenser Box |
| For Use With (Application) | Industrial, Laboratory |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?