Description
SMC3 Polyclonal specifically detects SMC3 in C. elegans, Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Antigen | SMC3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Bamacan, BAMSMC protein 3, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, BMH, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan), Chromosome-associated polypeptide, CSPG6structural maintenance of chromosomes protein 3, hCAP, HCAPbamacan, SMC-3, SMC3L1CDLS3, structural maintenance of chromosomes 3 |
| Target Species | C. elegans, Human, Mouse |
| Product Type | Antibody |
| Product Line | Novus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?