Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk Fractionation Kits: Protein A
Product Code. 15870182 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
Magnetic, Soluble
Magnetic, Standalone
Magnetic, with SOLAμ Collection Plate, Soluble
Non-Magnetic, Soluble
Non-Magnetic, with SOLAμ Collection Plate, Soluble
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15870182
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60116101
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use this kit to for purification of immunoglobulins prior to protein A digestion.
Obtain fast, simple, highly reproducible, and sensitive immunocapture using the high loading capacity of the Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk Fractionation Kits: Protein A. These kits were designed to remove the challenges often associated with the process of protein clean up by providing a simple and easy capture workflow.
The SMART Digest Bulk fractionation Protein A Kits contain beads (either non-magnetic or magnetic, the magnetic allowing automation) which target purification of immunoglobulins due to the specific and strong affinity for binding to the Fc portion of the molecule. The unwanted interferences are then removed leaving a clean sample containing the target molecule. Once completed subsequent digestion can be facilitated with SMART Digest enzymes if required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Magnetic, Standalone
Capture Protein A
Enzyme None
Format Bulk Magnetic
For Use With (Application) Immunocapture and Sample Preparation
Product Line SMART Digest
Type Bulk Fractionation Kit
Includes Bulk Magnetic SMART Digest Resin
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado