Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Product Code. 17118780
Click to view available options
Color:
Black
Transparent
Yellow
Width (Metric):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Unit Size:
1 roll
2 rolls
4 rolls
Each
Pack of 2
Pack of 4
Product Code. 17118780
Brand: 3M™ Safety-Walk™ 7100158876
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
  • Anti-slip tape for light to heavy shoe-traffic areas
  • High quality abrasive particles to ensure long-lasting friction in any application
  • Highly durable surface withstands the rigors of equipment traffic
  • High performance, pressure-sensitive adhesive for easy application
  • Custom shapes and sizes are also available
  • NFSI High Traction Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensions (L x W) 18.3 m x 19 mm
Finish Mineral-coated
For Use With (Application) Light to Heavy Traffic Areas
Length (Metric) 18.3 m
Packaging Quantity 1 Ea.
Width (Metric) 19 mm
Adhesive Type Pressure Sensitive Adhesive
Color Transparent
Type Floor Tape
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt