Learn More
SLC27A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen SLC27A3
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16850914
View Documents
Proteintech
12943-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16840914
View Documents
Proteintech
12943-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
SLC27A3 has acyl-CoA ligase activity for long-chain and very-long-chain fatty acids.SLC27A3 does not exhibit fatty acid transport activity.
Tekniske data
Tekniske data
SLC27A3
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O88561, Q5K4L6
11000, 26568, 295219
SLC27A3 Fusion Protein Ag4015
Primary
-20°C
SLC27A3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ACSVL3, FATP 3, FATP3, Fatty acid transport protein 3, SLC27A3, UNQ367/PRO703, VLCS 3
Slc27a3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.