Läs mer
SKF 83959 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Produktkod. 18075092
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18075092
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience 2074/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
D1-like partial agonist
Dopamine D1-like receptor partial agonist (Ki values are 1.18, 7.56, 920 and 399 nM for rat D1, D5, D2 and D3 receptors respectively). May act as an antagonist in vivo, producing anti-Parkinsonian effects and antagonizing the behavioral effects of cocaine. Shown to potentiate agonist binding of the σ1 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67287-95-0
Molecular Formula C18H21BrClNO2
Molecular Weight (g/mol) 398.725
InChI Key FHYWNBUFNGHNCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym skf 83959 hydrobromide, skf-83959 hydrobromide, 6-chloro-7,8-dihydroxy-3-methyl-1-3-methylphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine hydrobromide, 6-chloro-3-methyl-1-3-methylphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-, hydrobromide, 1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-, hydrobromide 1:1, skf-83959 hydrobromide hplc , solid, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-7,8-dihydroxy-3-methyl-1-3-methylphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepinium bromide
PubChem CID 11957685
ChEBI CHEBI:63996
IUPAC Name 9-chloro-3-methyl-5-(3-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2CN(CCC3=C(C(=C(C=C23)O)O)Cl)C.Br
Specifikationer
Quantity 10 mg
Formula Weight 398.73
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material SKF 83959 hydrobromide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.