Learn More
Sisomicin Sulfate, Mikromol™
Descrizione
Sisomicin Sulfate
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sisomicin Sulfate |
| CAS | 53179-09-2 |
| Analyte or Component Names | Sisomicin Sulfate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | 2 C19 H37 N5 O7 . 5 H2 O4 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Antibiotic 66-40 sulfate, Baymicin, Extramycin, Mensiso, Sisobiotic, Sisolline, Sisomicin sulfate, Sisomin, Sisomycin sulfate, Sissomicin sulfate, D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5), D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5) (salt) (9CI), Gentamicin Sulfate Impurity A as Sulfate, Netilmicin Sulfate Impurity A as Sulfate, Gentamicin Impurity A as Sulfate, Netilmicin Impurity A as Sulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1 |
| SMILES | CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(=CC[C@H]3N)CN)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6OC(=CC[C@H]6N)CN)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[[(2S,3R)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?