Learn More
SIRT7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 29729-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 17679686
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
SIRT7 Polyclonal antibody apecifically detetects SIRT7 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifications
Specifications
SIRT7
Polyclonal
Unconjugated
NM_016538
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Western Blot, ELISA
800 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
SIRT7
SIRT7 fusion protein Ag31794
150 μL
51547
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado