Learn More
SIRT7 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30498951 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30498951 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30498951 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335091JF525
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
SIRT7 Polyclonal antibody specifically detects SIRT7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen SIRT7
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 525
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.5.1.-, MGC126840, MGC126842, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 7, SIR2L7NAD-dependent deacetylase sirtuin-7, SIR2-like protein 7, sir2-related protein type 7, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 7, sirtuin 7, sirtuin type 7
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-400 of human SIRT7 (NP_057622.1).,, Sequence:, NREYVRVFDVTERTALHRHQTGRTCHKCGTQLRDTIVHFGERGTLGQPLNWEAATEAASRADTILCLGSSLKVLKKYPRLWCMTKPPSRRPKLYIVNLQWTPKDDWAALKLHGKCDDVMRLLMAELGLEIPAYSRWQDPIFSLATPLRAGEEGSHSRKSLCRSREEAPPGDRGAPLSSAPILGGWFGRGCTKRTKRKKVT
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA Repair, Epigenetics
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51547
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.