Learn More
Simvastatin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Simvastatin |
| CAS | 79902-63-9 |
| Analyte or Component Names | Simvastatin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C25 H38 O5 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (9CI), (+)-Simvastatin, Cholestat, Denan, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Rechol, Simcor, Simovil, Simvastatin lactone, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Statin, Synvinolin, Valemia, Velostatin, Zocor, Zocord, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha,3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]- |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?